Merck
559660
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-chlor-benzolsulfonamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H3BrClSO2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
172-176 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BrClNO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChIKey
BFZLQNCZBMUSRS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)