Merck
559377
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluor-3-[(2-tetrahydrofuranyl)methyl]propionsäure, Diastereomermischung
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11F3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D >1.4180 (lit.)
bp
253-254 °C (lit.)
Dichte
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(CC1CCCO1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O3/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChIKey
FQJZEDBSHBNUMD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)