Wichtige Dokumente
559202
Ethyl-(4-brombenzoyl)acetat
≥95.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
Brechungsindex
n20/D 1.5700 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
Dichte
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
PBDYXCKRDRCJDC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?