Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 382,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51113400
EC Number:
216-336-8
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
bp
109-112 °C/10 mmHg (lit.)
bulk density
0.921 g/mL
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-6(2)4-5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
DIVCBWJKVSFZKJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description 99% |
| assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 109-112 °C/10 mmHg (lit.) | bp 209-210 °C (lit.) |
| bulk density 0.921 g/mL | bulk density - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
110.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43.33 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?