Wichtige Dokumente
558966
1-(2-Furoyl)piperazin
97%
Synonym(e):
2-Furoesäure-piperazid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
SMILES String
O=C(N1CCNCC1)c2ccco2
InChI
1S/C9H12N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h1-2,7,10H,3-6H2
InChIKey
SADPINFEWFPMEA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 2-[4-(2-furoyl) piperazin-1-yl]-4-amino-6-benzyloxy-7-methoxyquinazoline hydrochloride monohydrate
- 2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-4-amino-7-benzyloxy-6-methoxyquinazoline hydrochloride monohydrate
- 4-amino-2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-quinazoline hydrochloride
- 6,7-dimethoxy-2-[4-(2-furoyl)-piperazin-1-yl]quinazoline-4-one hydrate
- 1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(2-furoyl)-piperazine hydrogen oxalate
- 1-(3,4-dichlorobenzyl)-4-(2-furoyl)-piperazine hydrogen oxalate
- 4-(9-fluorenyl)-1-(2-furoyl)piperazine
- 2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-benzimidazole hydrochloride hydrate
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?