Merck
558885
Sigma-Aldrich
Poly-[((S)-(−)-1-(4-nitrophenyl)-2-pyrrolidinmethyl)-methacrylsäure-co-methylmethacrylsäure]
chromophore monomer 20-25 mol %
About This Item
Lineare Formel:
(C15H18N2O4)m(C5H8O2)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Form
solid
Zusammensetzung
chromophore monomer, 20-25 mol %
Übergangstemp.
Tg 47 °C (DSC)
Löslichkeit
chloroform: soluble
toluene: soluble
Anwendung
Polymer for nonlinear optical (NLO) applications.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)