Merck
558214
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-fluorphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5BBrFO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
225-227 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,10-11H
InChIKey
QCLOSORNRRMFIA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)