Merck
556238
Sigma-Aldrich
Indium(III)-phthalocyaninchlorid
Dye content 90 %
Größe auswählen
1 G
€ 127,00
€ 127,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 127,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H16ClInN8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
662.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 127,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
686 nm in DMSO
697 nm in chloronaphthalene
SMILES String
Cl[In]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.ClH.In/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
InChIKey
AHXBXWOHQZBGFT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Sensitizer for electrophotography
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)