Merck
556203
Sigma-Aldrich
Titanylphthalocyanin
γ-modification
Synonym(e):
α-Titanyl phthalocyanine, Iodide ionophore IV, Oxytitanium phthalocyanine, Titanyl phthalocyanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H16N8OTi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
576.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
395.1 °C (dec.) (lit.)
λmax
692 nm in chlorobenzene
SMILES String
O=[Ti]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.O.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
InChIKey
SJHHDDDGXWOYOE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sensibilisator für Elektrophotographie
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)