556157
2-Cyanobenzolsulfonylchlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C (lit.)
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChIKey
NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 2-butyl-5-(2-cyanophenyl)furan
- 2-(2-cyanophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
- 5-thia-4b,10-diaza-indeno[2,1-a]indene-5,5-dioxide
- 1-methyl-2-(2-cyanophenyl)pyrrole
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges