Merck
555541
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethylthio)-benzonitril
98%
Synonym(e):
p-Cyanphenyl-trifluormethylsulfid
About This Item
Lineare Formel:
CF3SC6H4C≡N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
39-43 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
InChIKey
ONQNILXHGUBPPM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)