Merck
555479
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethylthio)benzoylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4COClSCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5220 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
Dichte
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
fluoro
thioether
SMILES String
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3OS/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
InChIKey
BCMFTOCCLOAGBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
117.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)