Merck
555401
Sigma-Aldrich
Mono-Methylisophthalat
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(CO2H)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
194-196 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Exploited in the synthesis of polymer films.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 1668-1681 (2004)