Merck
555096
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphin)ferrocen]tetracarbonylchrom(0)
Synonym(e):
Cr(dppf)(CO)4
About This Item
Lineare Formel:
(CO)4Cr(P(C6H5)2C5H4)2Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
718.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
136-139 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cr].[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.4CO.Cr.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;4*1-2;;/h2*1-14H;;;;;;
InChIKey
BGLTVMJQSUKOCH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Investigations into the properties of bidentate P,P- and P,N-donor ligands
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)