Merck
554995
Poly[9,9-di(2′-ethylhexyl)fluoren-2,7-ylenethinylen]
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
147 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
chlorinated solvents: soluble (including chloroform)
λmax
381 nm
Fluoreszenz
λex 383 nm; λem 419 nm in chloroform
Allgemeine Beschreibung
Light-emitting polymer. Exhibits blue photo- and electroluminescence.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)