Merck
554944
Sigma-Aldrich
2,7-Diiod-9,9-di-(3,7-dimethyloctyl-9H-fluoren
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)CH3)2(C6H3I)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
698.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D >1.5780 (lit.)
Dichte
1.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCC1(CCC(C)CCCC(C)C)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C33H48I2/c1-23(2)9-7-11-25(5)17-19-33(20-18-26(6)12-8-10-24(3)4)31-21-27(34)13-15-29(31)30-16-14-28(35)22-32(30)33/h13-16,21-26H,7-12,17-20H2,1-6H3
InChIKey
XJCDNCIPBRLWCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)