Wichtige Dokumente
554235
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(F)SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
63-66 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrClFO2S/c7-4-1-2-6(5(9)3-4)12(8,10)11/h1-3H
InChIKey
XNYBZLRIUHNRQY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride participates in the generation of tricyclic benzothiadiazepine-1,1-dioxde via pairing reactions with (S)-prolinol.
Anwendung
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize (E)-4-bromo-2-fluoro-1-styrylbenzene.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Palladium-Catalysed Desulfitative Heck Reaction Tolerant to Aryl Carbon?Halogen Bonds for Access to (Poly) halo-Substituted Stilbene or Cinnamate Derivatives.
Skhiri A, et al.
Synthesis (2016)
Reaction Pairing: A Diversity-Oriented Synthesis Strategy for the Synthesis of Diverse Benzofused Sultams.
Samarakoon TB, et al.
Organic Letters, 13(19), 5148-5148 (2011)