Merck
553190
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidon
97%
Größe auswählen
25 G
€ 241,00
€ 241,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 241,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 241,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
KMTASGXMTBUSSP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone is a piperidone derivative. It can be synthesized by employing enamine derived from isobutyraldehyde and piperidone as a starting reagent.[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemistry of phosphorous acid: new routes to phosphonic acids and phosphate esters.
Redmore D.
The Journal of Organic Chemistry, 43(5), 992-996 (1978)