Merck
552887
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-funktionalisiertes Kieselgel, Carbonat
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
Synonym(e):
TMACarbonat-3 funktionalisiertes Silicagel
Größe auswählen
25 G
€ 279,00
€ 279,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 279,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 279,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Kennzeichnungsgrad
0.8 mmol/g loading
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
SMILES String
O=[SiH2].O=[SiH2].[O-]C([O-])=O.CCC[N+](C)(C)C.CCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/2C6H16N.CH2O3.2H2OSi/c2*1-5-6-7(2,3)4;2-1(3)4;2*1-2/h2*5-6H2,1-4H3;(H2,2,3,4);2*2H2/q2*+1;;;/p-2
InChIKey
WMFSAHWNSGLABT-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Silica-bound base and acid scavenger including acidic phenols.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.