Fortfahren mit
55262
4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]buttersäure
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
Hydroxyethyl-Photolinker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7717635
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]buttersäure, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
163-166 °C
SMILES string
COc1cc(C(C)O)c(cc1OCCCC(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H17NO7/c1-8(15)9-6-11(20-2)12(7-10(9)14(18)19)21-5-3-4-13(16)17/h6-8,15H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
DUIJUTBRRZCWRD-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Photolabile linker which can be bound to amino- and hydroxymethyl resins. Synthesis of sensitive acids
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)