Fortfahren mit
550795
8-Hydroxychinolin Kupfer(II)-salz
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cu(C9H6NO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cu++].[O-]c1cccc2cccnc12.[O-]c3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
InChI key
YXLXNENXOJSQEI-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10807338153H6878
description
98%
description
98%
description
≥98.0% (HPLC)
description
-
form
solid
form
-
form
powder
form
powder (or crystalline powder or flakes)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
176-179 °C (lit.)
mp
-
mp
72.5-74.0 °C
assay
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. For 8-Hydroxyquinoline copper (II) salt, product no.: 550795, Assay of all lots is 98%, right?
    1 answer
    1. Yes, as per the listed product properties and the Product Specification Sheet, the purity for all lots will be a minimum of 98%.