550612
Ethyl-3-chinolincarboxylat
97%
Synonym(e):
Chinolin-3-carbonsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
120 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
63-67 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)10-7-9-5-3-4-6-11(9)13-8-10/h3-8H,2H2,1H3
InChIKey
OTTDACPMYLDVTL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable