Wichtige Dokumente
549959
2-Benzylcyclohexanon
≥97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2C6H9O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
103-105 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCC1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
InChIKey
CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Benzylcyclohexanone is a 2-substituted cyclohexanone derivative that can be prepared by the catalytic hydrogenation of 2-benzalcyclohexanone.
Anwendung
2-Benzylcyclohexanone may be used in the preparation of ethyl 1-hydroxy-2-benzylcyclohexylacetate.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chemistry of carbanions. XIX. Alkylation of enolates from unsymmetrical ketones.
House HO, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(16), 2361-2371 (1971)
Dialkylaminoalkyl Derivatives of 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene and Related Compounds.
Villani FJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 5(2), 373-383 (1962)