Fortfahren mit
549339
Decylchlorformiat
97%
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCO2(CH2)9CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.74
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
259-668-9
MDL number:
Assay:
97%
€ 99,90
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
226-227 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11(12)13/h2-10H2,1H3
InChI key
AZZCHVHSWUYCQA-UHFFFAOYSA-N
General description
Decyl chloroformate is an n-alkyl chloroformate derivative that can be prepared by reacting decyl alcohol with triphosgene.
Application
Decyl chloroformate may be used in the preparation of (S)-(+)-N-decoxycarbonyl-leucine, a chiral surfactant. It may also be used to synthesize decyl chloride via decarboxylation in the presence of dimethylformamide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
288306
description
97%
description
anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
assay
97%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.48 g/mL at 25 °C, 1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
226-227 °C (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)