Merck
548898
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-propionsäure
97%
Synonym(e):
3-(2H-1,4-Benzoxazin-3-(4H)-on-4-yl)-Propansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
163-166 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CCN1C(=O)COc2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO4/c13-10-7-16-9-4-2-1-3-8(9)12(10)6-5-11(14)15/h1-4H,5-7H2,(H,14,15)
InChIKey
BHULHAHXIGPYKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,5-Dichlorobenzyl bromide, an aryl halide, is an alkylating agent used in chemical synthesis.[1]
Anwendung
2,5-Dichlorobenzyl bromide may be used in the synthesis of methyl 5-(2,5-dichlorobenzyloxy)-2-hydroxybenzoate and methyl 4-(2,5-dichlorobenzyloxy)-2-hydroxybenzoate via chemoselective alkylation of the hydroxyl group of the corresponding ester.[1]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and bioevaluation of aryl hydroxamates distinguishing between NAD+ and ATP-dependent DNA ligases.
Kukshal V, et al.
MedChemComm, 3(4), 453-461 (2012)