Fortfahren mit
548644
Dibenz-[b,f]azepin-5-carbonylchlorid
90%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
€ 94,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.70
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
€ 94,50
Listenpreis€ 126,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
90%
mp
149-153 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
ClC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H
InChI key
APJYHXJGXDPGBA-UHFFFAOYSA-N
General description
Dibenz [b,f]azepine-5-carbonyl chloride or 5H-dibenz [b,f]azepine-5-carbonyl chloride is a tricyclic heterocyclic compound that can be synthesized from 5H-dibenz[ b,f]azepine.
Application
Dibenz [b,f]azepine-5-carbonyl chloride may be used in the preparation of trans-10,11-dibromo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl chloride via bromination using bromine. It may also be used to prepare urea derivatives, which are potent P2X4 receptor (purinergic receptor) antagonists.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
143650I1308PHR9066
description
90%
description
97%
description
97%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
90%
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
149-153 °C (lit.)
mp
196-199 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
mp
-
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)