Merck
545732
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-nitrotoluol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
25-29 °C (lit.)
Dichte
1.612 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(Br)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
XDKMDDOCVPNVMB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)