Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
170 °C/750 mmHg (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CCCC)=C(\[H])CCCC
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3/b10-9+
InChI key
UURSXESKOOOTOV-MDZDMXLPSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description natural (US), ≥95%, FG | description ≥95%, FCC, FG |
| assay 98% | assay 97% | assay ≥95% | assay ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 |
| density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.764 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.844 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.841 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 170 °C/750 mmHg (lit.) | bp 250 °C (lit.) | bp 231-232 °C (lit.) | bp 78-80 °C/3 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.453 (lit.) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sicherheitshinweise
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7433-56-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?