Wichtige Dokumente
544426
4-Benzyloxybenzophenon
98%
About This Item
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82-85 °C (lit.)
SMILES String
O=C(c1ccccc1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C20H16O2/c21-20(17-9-5-2-6-10-17)18-11-13-19(14-12-18)22-15-16-7-3-1-4-8-16/h1-14H,15H2
InChIKey
NMPNTBQOLRXPGK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)