Wichtige Dokumente
544027
5,7-Hexadecadiinsäure
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-48 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CCCCCCCCC#CC#CCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-8,13-15H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
RPTNONNBJKKVEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)