543144
6-Chlor-1-hexen
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
135-136 °C (lit.)
Dichte
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCCCC=C
InChI
1S/C6H11Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2
InChIKey
BLMIXWDJHNJWDT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28.9 °C - closed cup