Merck
542814
Sigma-Aldrich
3-Pyridylamidoxim
98%
Synonym(e):
N-Hydroxynicotinsäureamidin
Größe auswählen
1 G
€ 48,70
€ 48,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 48,70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 48,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
oxime
SMILES String
N\C(=N\O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
InChIKey
AQBMQGDKWIPBRF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Pyridylamidoxime (pyridine-3-amidoxime, Py-3-AO) can be synthesized from the reaction between hydroxylamine hydrochloride, sodium hydroxide and 3-cyanopyridine (dissolved in ethanol).[1]
Anwendung
3-Pyridylamidoxime may be used in the synthesis of 3-(3-pyridyl)-5-trichloromethyl-1,2,4-oxadiazole.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Separation of isomeric monocyanopyridine and pyridinemonoamidoxime hydrochlorides by thin-layer chromatography.
Pearse Jr GA.
Journal of Chromatography A, 177, 174-176 (1979)
Studies on the Synthese of N-Heterocyclic Compounds. III. Hypocholesterolemic 1, 2, 4-Oxadiazole Derivatives (1).
Yurugi S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 21(8), 1641-1650 (1973)