Merck
542253
Sigma-Aldrich
2′,5-Dichlor-2-hydroxybenzophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(OH)COC6H4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
107-110 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H8Cl2O2/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7,16H
InChIKey
OSXVZDOVYCTYCW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)