Merck
542172
Sigma-Aldrich
4-Chlor-3-methoxy-2-methylpyridin-N-oxid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C (lit.)
SMILES String
COc1c(C)[n+]([O-])ccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO2/c1-5-7(11-2)6(8)3-4-9(5)10/h3-4H,1-2H3
InChIKey
TWXMQDRFBLSXFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)