Fortfahren mit
541508
2-Chlor-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-oxid
95%
Synonym(e):
2,2-Dimethyltrimethylene phosphorochloridate, 2-Chloro-2-oxo-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2λ5-dioxaphosphinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxodioxaphosphorinane, 5,5-Dimethyl-2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10ClO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-831-2
MDL number:
Assay:
95%
€ 277,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
mp
97-102 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)COP(Cl)(=O)OC1
InChI
1S/C5H10ClO3P/c1-5(2)3-8-10(6,7)9-4-5/h3-4H2,1-2H3
InChI key
VZMUCIBBVMLEKC-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide is also referred to as 5,5-dimethyl-2-oxo-2-chloro-1,3,2-dioxaphosphinane (DMOCP). It can be prepared by reacting phosphorous oxychloride (in dry toluene) with 2,2-dimethyl-1,3-propane diol and triethyl amine.
Application
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide may be used in the synthesis of 5,5-dimethyl-2-oxido-[1,3,2]-dioxaphosphorinane-2-yl-amino carboxylates and cyclic diguanosine monophosphate (c-di-GMP).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
377953
description
95%
description
-
assay
95%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
97-102 °C (lit.)
mp
12-14 °C (neat) (lit.)
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)