Wichtige Dokumente
541249
Kupfer(II)-molybdat
99%
Synonym(e):
Copper molybdate, Cupric molybdate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
820 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Cu++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChIKey
IKUPISAYGBGQDT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)