541168
3′,5′-Difluoracetophenon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-4H,1H3
InChIKey
OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- (E)-3-(4-(1,5,9-trithia-13-azacyclohexadecan-13-yl)-phenyl)-1-(3,5-difluorophenyl)prop-2-en-1-one
- 1,3,5-triarylpyrazoline fluorophores containing a 16-membered thiazacrown ligand
- (±)-fluorinated-1-(3-morpholin-4-yl-phenyl)ethylamine
- (E)-1-(3,5-difluorophenyl)-3-(2,4-dimethoxyphenyl) prop-2-en-1-one
- 1-(3,5-difluorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
180.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82.2 °C - closed cup