Wichtige Dokumente
541052
2,4-Dihydroxybenzoesäure-ethylester
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
69-72 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChIKey
BRDIPNLKURUXCU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)