Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OC6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-248-4
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
bp
302-304 °C (lit.)
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCCCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-3-4-9-14-12-7-5-11(6-8-12)10(2)13/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
YYLCJWIQUFHYMY-UHFFFAOYSA-N
General description
4′-Butoxyacetophenone is a mildly electron-enriched phenylmethylketone.
Application
4′-Butoxyacetophenone (4-Butoxyacetophenone) may be used to synthesize:
- 3,5-di-(4-butoxyphenyl)-1H-pyrazole
- (E)-1-(4-butoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
- 5-aryl-6H-1,3,4-thiadiazine
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description ≥95.0% | description ≥98% |
| assay 97% | assay 98% | assay ≥95.0% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.017 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.662 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.531 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| bp 302-304 °C (lit.) | bp 255 °C (lit.) | bp 138-140 °C/14 mmHg (lit.) | bp 95 °C/4 mmHg (lit.) |
| functional group ketone | functional group ketone, bromo | functional group ketone, bromo | functional group fluoro, ketone, bromo |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?