Fortfahren mit
540102
(S)-Phenylethylenoxid
98%, optical purity ee: 98% (GC)
Synonym(e):
(S)-(−)-Phenyloxiran, (S)-(−)-Styroloxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587977
eCl@ss:
39020601
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D −33°, neat
optical purity
ee: 98% (GC)
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
C1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m1/s1
InChI key
AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
General description
Styrene oxide is an oxirane derivative, which is used as a monomer for the synthesis of polyesters with relatively high Tg values via ring-opening copolymerization. It can also be used as a useful intermediate in the preparation of levamisole, a nematocide and anticancer agent.
Application
(S)-(-)-Styrene oxide can undergo copolymerization with CO2 to form the corresponding polycarbonate in the presence of a cobalt-based catalyst system.
Disclaimer
Product should be sampled and packaged in a glove bag under nitrogen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ENA428683219
description
98%, optical purity ee: 98% (GC)
description
-
assay
98%
assay
-
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
-
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
refractive index
-
bp
192-194 °C (lit.)
bp
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
20780-54-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)