Fortfahren mit
539775
Ethan
99.99%
Synonym(e):
Ethane gas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.07
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-814-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730716
MDL number:
Assay:
99.99%
Form:
gas
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.05 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
37.95 atm ( 21.1 °C)
assay
99.99%
form
gas
autoignition temp.
881 °F
expl. lim.
13 %
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
density
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
InChI key
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • High-pressure oxidation of ethane: The paper discusses the oxidation properties of ethane under high pressure, providing insights crucial for developing combustion models and understanding ethane′s behavior in various industrial processes (H Hashemi, JG Jacobsen, CT Rasmussen, 2017).
  • Progress and prospects in catalytic ethane aromatization: This review highlights the advancements in converting ethane to more valuable aromatic hydrocarbons, showcasing the potential of ethane as a petrochemical feedstock (Y Xiang, H Wang, J Cheng, J Matsubu, 2018).
Packaging
Packaged in carbon steel lecture bottles with CGA 110F/180M 316ss diaphragm valve
Other Notes
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethan
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklasse
2A - Gases
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
-211.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-135 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)