Fortfahren mit
539147
Ethylchlorfluoracetat
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl(F)CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-930-5
MDL number:
Assay:
98%
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
133 °C (lit.)
density
1.212 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ester, fluoro
SMILES string
CCOC(=O)C(F)Cl
InChI
1S/C4H6ClFO2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChI key
WUHVJSONZHSDFC-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl chlorofluoroacetate may be used in the synthesis of:
  • chlorofluoroacetamide
  • ethyl α-fluoro silyl enol ether
  • chlorofluoroacetyl chloride
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
APO455835606FLUH99C747A7
description
98%
description
-
description
-
assay
98%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
density
1.212 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
133 °C (lit.)
bp
-
bp
-
functional group
chloro, ester
functional group
-
functional group
-
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51.67 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)