Merck
538914
Sigma-Aldrich
Lithiumtetra(2-methyl-8-hydroxychinolinat)bor
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H32BLiN4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
650.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
250-258 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 243 nm; λem 470 nm in acetonitrile
SMILES String
[Li+].Cc1ccc2cccc(O[B-](Oc3cccc4ccc(C)nc34)(Oc5cccc6ccc(C)nc56)Oc7cccc8ccc(C)nc78)c2n1
InChI
1S/C40H32BN4O4.Li/c1-25-17-21-29-9-5-13-33(37(29)42-25)46-41(47-34-14-6-10-30-22-18-26(2)43-38(30)34,48-35-15-7-11-31-23-19-27(3)44-39(31)35)49-36-16-8-12-32-24-20-28(4)45-40(32)36;/h5-24H,1-4H3;/q-1;+1
InChIKey
AVPRLXSPVRRDIE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Light emitting metal complex.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)