Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
density
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, chloro, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCN=C=O
InChI
1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
InChI key
BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
Application
- 8-carbamoyl-3-(2-chloroethyl)imidazo[5,1-d]-l,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one
- 1-(2-chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl) urea
- 3-substituted 1-(2-chloroethyl)-3-β-glycosylureas
- 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea (CCNU)
- (2-chloroethyl)-4-acetoxybenzyl ester
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description low HCl, 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.447 (lit.) | refractive index n20/D 1.601 (lit.) |
| bp 141-142 °C (lit.) | bp 242-243 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 1.237 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.125 g/mL at 25 °C (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?