Merck
537152
Sigma-Aldrich
Isobutylestercinnamat
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
InChIKey
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)