Fortfahren mit
536652
(S)-(−)-2-(Boc-Amino)-1,4-butandiol
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
97%
€ 220,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −8°, c = 1 in chloroform
mp
65-69 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-7(6-12)4-5-11/h7,11-12H,4-6H2,1-3H3,(H,10,13)/t7-/m0/s1
InChI key
KLRRFBSWOIUAHZ-ZETCQYMHSA-N
Application
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol can be used as a reactant to synthesize:
  • Thiourea-based organocatalysts for asymmetric Michael addition reactions of nitroalkenes to α-nitrocyclohexanone.
  • Bis-copper (II) complex based catalysts for enantioselective Michael reactions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
549487545864303488
description
97%
description
97%
description
97%
description
≥97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
65-69 °C (lit.)
mp
78-82 °C (lit.)
mp
115.5-119.5 °C (lit.)
mp
-
functional group
amine, hydroxyl
functional group
amine, phenyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
optical activity
[α]20/D −8°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D −160°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D −4.5°, neat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)