Merck
535567
Sigma-Aldrich
Pentacarbonyl-n-pentylisonitrilwolfram(0)
99%
About This Item
Lineare Formel:
(CO)5WCN(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Dichte
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CCCCC[N+]#[C-]
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 74 Tungsten
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)