Merck
535362
Sigma-Aldrich
6-Nitrochromon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-5H
InChIKey
ORWADBVBOPTYQT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)