Fortfahren mit
534404
N-Boc-cis-4-N-Fmoc-Amino-L-prolin
97%
Synonym(e):
(2S,4S)-N-tert.-Butoxycarbonyl-4-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidin-2-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
€ 126,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H28N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.50
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
€ 126,75
Listenpreis€ 169,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D -68°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
150-154 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21-/m0/s1
InChI key
UPXRTVAIJMUAQR-BTYIYWSLSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
534390635960713643
description
97%
description
97%
description
97%
description
≥98.0%
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Fmoc, Boc
functional group
amine
functional group
-
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (NT), ≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D -68°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D −34°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
optical activity
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in ethanol
mp
150-154 °C (lit.)
mp
199 °C (lit.)
mp
140-144 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)