Merck
534366
Sigma-Aldrich
(1′R,3R)-(+)-1-(1′-Phenylethyl)-5-oxo-3-pyrrolidincarbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +103°, c = 1 in NaOH
mp (Schmelzpunkt)
210-213 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
C[C@@H](N1C[C@@H](CC1=O)C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)14-8-11(13(16)17)7-12(14)15/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,16,17)/t9-,11-/m1/s1
InChIKey
CFGKWSDAMXTRHE-MWLCHTKSSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)